Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur PowderThief 12,5 mm de diamètre
Largement utilisés dans les industries pharmaceutiques, chimiques et alimentaires du monde entier. L’échantillonneur de poudre PowderThief Sampling Systems™ de 12,5 mm de diamètre convient à l’échantillonnage de poudres et granulés à écoulement libre.
244.00€ - 438.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de poudre |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (316) |
Matériau de la poignée | Acier inoxydable (316) |
Diamètre (métrique) | 12,5 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15829181
|
Sampling Systems™
1030A-1000 |
1000 mm |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15839181
|
Sampling Systems™
1030A-1500 |
1500 mm |
388.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15849181
|
Sampling Systems™
1030A-2000 |
2000 mm |
438.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15859181
|
Sampling Systems™
1030A-300 |
300 mm |
244.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15869181
|
Sampling Systems™
1030A-600 |
600 mm |
254.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inoxydable de haute qualité 316L
- Large gamme de tailles d’échantillon
- Large gamme de longueurs d’échantillonneur
- Simplicité d’utilisation
- Une gamme d’embouts est disponible pour qu’un seul échantillonneur puisse être utilisé pour échantillonner avec précision une gamme de volumes différents
Spécification
Échantillonneur de poudre | |
Acier inoxydable (316) | |
Acier inoxydable (316) | |
12,5 mm |