Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Pre-cut Membranes and Filters, PVDF, regular size
Couches superposées de membranes et de filtres PVDF en papier prédécoupées et préassemblées pour gels midi
377.00€
Spécification
Matériau PVDF
Porosité 0,45 μm
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Prix Quantité et disponibilité  
15878502
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PB9320
Description : Convient aux gels midi standard, préfabriqués ou faits maison (13 cm x 8 cm) ou à deux mini gels
377.00€
20 pièces
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
Les membranes et filtres pré-découpés Invitrogen Power Blotter sont conçus pour transférer des protéines à partir de gels à l’aide du système Invitrogen Power Blotter.
Caractéristiques :
  • Les membranes et filtres permettent un transfert en milieu semi-sec performant des protéines en moins de 10 minutes lorsqu’ils sont combinés avec le tampon de transfert Power Blotter 1-Step
  • Les membranes en PVDF (taille des pores de 0,45 µm, faible fluorescence) ont une capacité de liaison supérieure à celle du nitrate de cellulose et sont fabriquées spécialement pour le transfert de protéines et les applications de Western Blot
    • Compatible avec les méthodes de détection couramment utilisées telles que la coloration, l’immunodétection ou la fluorescence.
    • Dotée d’une affinité de liaison protéique de 240 µg/cm², elle se bloque facilement et est compatible avec la plupart des solvants organiques, des acides et des bases douces.  Les protéines se lient à la membrane par des interactions hydrophobes
    • La membrane présente des niveaux de coloration de fond inférieurs et une sensibilité pour l’examen fluorescent supérieure à ceux des membranes standards en PVDF ou des membranes en nitrate de cellulose
  • Pratique : Les feuillets prédécoupés sont prêts à l’emploi, il n’est donc pas nécessaire de découper vos propres membranes, ce qui limite les dommages et la contamination.
  • Validé –: une fois combinés, la membrane et le filtre fournissent l’épaisseur et la capacité de tampon nécessaires pour des performances optimales
Specifications
Specifications
PVDF
0,45 μm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.