Learn More
Honeywell™ Gants Neofit POWERCOAT™ 950-30
Catalog Number p-7159512
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Les gants Honeywell™ POWERCOAT™ 950-30 Neofit conviennent à des travaux lourds à long terme dans l’industrie de la construction, de l’automobile et du nettoyage industriel.
  • Le néoprène offre une grande flexibilité
  • La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant tout en absorbant la transpiration des mains pour un confort accru
  • La finition rugueuse offre une meilleure préhension dans un environnement humide
  • Le néoprène offre une résistance chimique et mécanique
  • Il résiste aux acides, aux bases, aux solvants ainsi qu’aux adhésifs industriels
  • Son double revêtement assure un bon niveau de protection chimique et une protection mécanique supérieure
  • La manchette aide à protéger une grande partie de l’avant-bras
  • Gant en néoprène pris en charge, doublement trempé
  • Revêtu d’une garniture de sécurité en coton 100 % coupée et cousue
  • Finition rugueuse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certifications/Conformité Norme de base CEE EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2003, Risques chimiques EN 374-2003
Couleur Noir, Bleu
Matériau Néoprène
Dimensions 7
Épaisseur (métrique) 1,1 mm
Longueur (métrique) 30 cm