Learn More
Applied Biosystems™ Mélange Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 ml
2 x 1 ml
2 x 5 ml
50 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
10 x 1 ml
10 x 5 ml
Conditionnement:
10 pièces
1mL
2 pièces
5 pièces
50mL
5mL
Description
Associé aux ensembles d’amorces et aux modèles fournis par l’utilisateur, le mélange Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green est conçu pour amplifier les cibles afin de permettre des analyses d’expression génétique de précision.
- Mécanisme de double démarrage à chaud pour une spécificité excellente
- Des valeurs de Ct hautement reproductibles sur une vaste échelle dynamique
- Inclusion d’UDG afin d’éviter toute contamination croisée
- Stabilité des réactions préassemblées jusqu’à 72 heures
- Compatible avec la plupart des appareils qPCR en temps réel
Spécificité exceptionnelle avec mécanisme de double démarrage à chaud :
- La spécificité est essentielle pour obtenir des données de haute qualité dans les réactions SYBR™ vertes et peut être améliorée en contrôlant l’ADN polymérase Taq à des températures plus basses avant la liaison rigoureuse des amorces
- Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green utilise l’enzyme ADN polymérase Dual-Lock™ Taq qui associe deux mécanismes de démarrage à chaud uniques pour contrôler son activité et éviter une activité précoce indésirable des polymérases à basse température
- Au cours d’une expérience évaluant 24 différents ensembles d’amorces, le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green a généré des courbes de fusion unique dans 100 % des cas, et à chaque fois avec une amplification hautement spécifique.
Forte reproductibilité des valeurs CT sur une large échelle dynamique
- Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green fait preuve d’une reproductibilité excellente sur une large échelle dynamique pour une grande variété de cibles testées.
- De plus, ce Master Mix fournit une amplification efficace sur 6 échantillons d’entrée.
- Contrairement aux mélanges concurrents qui ne présentent une inhibition qu’avec des entrées d’ADNc élevées et des coefficients de corrélation faibles sur une échelle dynamique expérimentale, l’efficacité du Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green est maintenue sur l’ensemble de l’échelle dynamique et conforte ainsi une confiance maximale dans la qualité des données.
UDG inclus pour contrôler la contamination croisée :
- L’inclusion d’uracile ADN glycosylase (UDG) et de dUTP dans le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green permet de dégrader tout produit PCR précédemment amplifié, évitant ainsi la contamination des réactions qPCR ultérieures et d’éventuels faux positifs
Stabilité des réactions préassemblées :
- Le contrôle rigoureux de l’ADN polymérase Dual-Lock™ Taq dans le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green permet aux réactions d’être assemblées jusqu’à 72 heures avant le cyclage sans que les données ne soient affectées
- Cela rend les utilisateurs confiants et confère au Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green une utilisation flexible dans toutes sortes de flux de travaux1
Compatibilité élevée avec les instruments :
- Le Master Mix PowerUp™ SYBR™ Green peut être utilisé en mode de cyclage standard ou rapide ; il est compatible avec tous les appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems™2
- Il est également compatible avec les systèmes Bio-Rad IQ™5 et CFX96™ / CFX384™, Roche LightCycler™ LC480 et les systèmes Stratagene™ MX3005P™
- Pour des résultats optimaux, les concentrations d’amorce recommandées sont de 300 à 800 nM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Le mélange 2x contient du colorant SYBR Green, de l’ADN polymérase Dual Lock Taq, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, de l’UDG thermolabile, du colorant de référence passive ROX et des composants tampon optimisés. Contient 5 tubes de 5 ml, suffisants pour 2500 réactions de 20 μl (Master Mix de 10 μl par réaction). Conserver à 2–8°C. |
| Méthode de détection | Méthode de détection : SYBR ; Méthode PCR : qPCR |
| Format | Tube |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | Taq ADN polymérase Dual-Lock |
| Vitesse de réaction | Rapide ou standard |
| À utiliser avec (équipement) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System |
| Capacité multiplex | Single-plex |
| Colorant de référence passive | ROX (Pre-mixed) |
| Afficher plus |