Learn More
PPA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène PPA2
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16816364
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16662-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
16806364
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16662-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
This gene encodes a protein which interacts with the carboxy-terminus of transcription initiation factor TFIIF, a transcription factor which regulates elongation as well as initiation by RNA polymerase II. The protein may also represent a component of an RNA polymerase II holoenzyme complex. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding 2 different isoforms.
Spécification
Spécification
PPA2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q91VM9, Q9H2U2
27068, 310856, 74776
PPA2 Fusion Protein Ag10138
Primary
-20°C
PPA2
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
HSPC124, PPA2, PPase 2, pyrophosphatase (inorganic) 2, Pyrophosphatase SID6 306, SID6 306
Ppa2
IgG
Antigen Affinity Chromatography