Learn More
Novus Biologicals™ PPARA/PPARD/PPARG Complete Transcription Factor Assay Kit (Colorimetric)
Assay Kit (Colorimetric)
Marque: Novus Biologicals™ KA1357
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Assay Kit (Colorimetric) | |
Functional | |
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
Nuclear Extracts | |
1 Kit |