missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPM1D Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PPM1D |
---|---|
Concentration | 0.27 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844965
|
Proteintech
26532-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834965
|
Proteintech
26532-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a type IV membrane protein. It is present in the plasma membrane and intracellular vesicles. It may also be associated with the cytoskeleton. This protein may function in vesicle trafficking, membrane fusion, protein complex assembly and cell motility. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.Spécification
PPM1D | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
O15297, Q9QZ67 | |
53892, 8493 | |
PPM1D Fusion Protein Ag24751 | |
Primary | |
-20°C | |
PPM1D |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
PP2C DELTA, PPM1D, Protein phosphatase 1D, WIP1 | |
Ppm1d | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |