missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PPP1R9B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PPP1R9B |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16816595
|
Proteintech
55129-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16806595
|
Proteintech
55129-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The antibody is specific to PPP1R9B.
interacts with protein phosphatase 1 and actin filaments; involved in regulation of synaptic transmission.Spécification
PPP1R9B | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O35274, Q6R891, Q96SB3 | |
217124, 84686, 84687 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
PPP1R9B |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Neurabin 2, Neurabin II, PPP1R6, PPP1R9, PPP1R9B, SPINO, Spinophilin, Spn | |
Ppp1r9b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |