Learn More
Bohlender™ Raccord à vis HT en PPS BOLA™
Utilisez ces raccords à vis pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal. Les raccords à vis HT en PPS Bohlender™ BOLA™ sont parfaits pour fixer les sondes, les thermomètres, les tubes plongeurs ou les câbles dans les cuves de réaction.
Marque: Bohlender™ D631-46
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Bouchon à vis en PPS noir
- Pièces internes : Bague en V en PPS, joint torique en FKM, bague conique et bague d’étanchéité en PTFE
- Pour les diamètres de tubulure de moins de 3 mm (non exposées au milieu)
- Bonne résistance chimique
- Le milieu est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Joint à vis HT | |
Joint en PTFE | |
-50°C | |
GL 32 | |
10 bar |
Conforme aux spécifications de la FDA | |
Pour tubulures de 8 mm de dia. ext. | |
1 de chaque | |
Noir | |
250°C |