Learn More
Bohlender™ Raccord à vis HT en PPS BOLA™
Utilisez ces raccords à vis pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal. Les raccords à vis HT en PPS Bohlender™ BOLA™ sont parfaits pour fixer les sondes, les thermomètres, les tubes plongeurs ou les câbles dans les cuves de réaction.
Marque: Bohlender™ D631-60
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Bouchon à vis noir en PPS
- Pièces internes : Bague en V en PPS, joint torique en FKM, bague conique en PTFE et bague d’étanchéité
- Pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm (non exposée au milieu)
- Bonne résistance chimique
- Le milieu est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Joint à vis HT | |
PPS | |
-50°C | |
GL 32 | |
10 bar |
Conforme aux spécifications de la FDA | |
Pour tubulure de 12 mm de D.E. | |
1/boîte | |
Noir | |
250°C |