Learn More
Bohlender™ Pièces de rechange internes HT en PPS/PTFE
Pièces de rechange haute température conçues pour des diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm, non exposées au milieu. Pièces de rechange internes HT en PPS/PTFE Bohlender™ comprenant une bague en V (PPS), une bague conique et une bague d’étanchéité (toutes deux PTFE) ainsi qu’un joint torique.
Marque:  Bohlender™ D640-62
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg
Code produit. 10033491
  • 18.61€ / 1 pièce
En stock, prêt à être expédié : 1
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bonne résistance chimique
  • Produit adapté à des températures de -50 à +250°C
Spécification
Spécification
Conforme aux spécifications de la FDA
10 bar
Pièces de rechange internes HT
-50°C
GL 25
250°C
PPS, PTFE
Pour tubulure de 8 mm de D.E.
1/boîte
Bague en v (en PPS), bague à rétreint et bague d’étanchéité (toutes les deux en PTFE), joint torique