Learn More
KNF LABOPORT™ Mini pompe à vide à membrane en EPDM, tête de pompe PPS
Transportez cette pompe à vide pratique partout où vous en avez besoin pour les applications sous vide. Les mini-pompes à vide KNF LABOPORT™, avec membrane en EPDM et tête de pompe en PPS, possèdent des parties humides résistantes aux produits chimiques afin d’offrir des performances maximales et une longévité du produit exceptionnelle. Les pompes supportent la pénétration de liquide de temps à autre sans subir de dommages.
Marque:  KNF LABOPORT™ 046208/049540
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 2.60000kg
Code produit. 10374631
  • 355.00€ / 1 pièce
En stock 3
Ajouter au panier
Description
Description
  • Propre, non contaminante et sans entretien
  • Pour un contrôle simple et pratique de votre processus de vide
  • Compacte, silencieuse, fiable
  • Plage de débit de 5.5 à 37 L/min
  • Capacité de vide ou de pression
  • Pièces en contact avec les liquides résistantes à la corrosion
  • Packs de contrôle de jauge en option
  • Sans entretien, pas besoin d’huile ni d’eau
Spécification
Spécification
100 mbar
230 V
0.6 A
EN 1899
60 W
5 à 40°C
50 Hz
164 mm
Pompe à vide à membrane
Flammable Liquids, For flammable liquids
Oui
1.9 kg
Équipé d’un réservoir, porte-tube
Tête de pompe en PPS, membrane EPDM
1.9 kg
6 L/min.
141 mm
190 mm
IP 20