Learn More
KNF™ Pompe à vide à membrane revêtue de PTFE
Utilisez cette pompe pour les applications d’échantillonnage, d’évacuation et de compression. Les pompes à vide à membrane revêtue de PTFE KNF™ offrent une distillation douce et un taux de récupération élevé même avec les solvants à faible point d’ébullition.
Marque:  KNF™ 046209/049540
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 2.09000kg
Code produit. 10202701
  • 395.00€ / 1 pièce
En stock 12
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en plusieurs versions qui diffèrent au niveau des matériaux entrant en contact avec les milieux
  • Bonne résistance chimique
  • Tous les types de pompes sont basés sur le même principe de fonctionnement d’une membrane oscillant à l’intérieur de la tête de pompe, offrant un fonctionnement sans huile, non contaminé et sans entretien.
  • Transfert 100 % sans huile
  • Transfert, évacuation et compression purs
  • Version pour les gaz et vapeurs légèrement agressifs ou corrosifs
  • Sans entretien
  • Écologique
  • Niveau élevé d’étanchéité au gaz
  • Fournie avec pieds en caoutchouc et câble d’alimentation secteur de 2 m
  • Compacte et polyvalente
  • Peut être utilisée comme petit compresseur ou comme système de vide
  • Versions KT pour les gaz et vapeurs légèrement agressifs ou corrosifs
  • Convient pour l’aspiration / la filtration sous vide, l’extraction en phase solide, le dégazage
Spécification
Spécification
160 mbar
230 V
0,6 A
Tête de pompe en PPS, membrane revêtue de PTFE
1,9 kg
5,5 L/min
141 mm
190 mm
IP20
160 mbar
1,9 kg
EN 1899
60 w
40 °C
50 Hz
164 mm
Pompe à vide à membrane
Évacuation, For evacuation, transfer and compression of air or neutral vapors slightly aggressive or corrosive, Transfer and Compression of Air or Neutral Vapors Slightly Aggressive or Corrosive