Learn More
Bohlender™ Raccords à vis filetés en PPS avec filetage GL et joint d’étanchéité en PTFE / FPM
Raccordez deux filetages GL de même taille.Raccords à vis filetés en PPS Bohlender™ avec filetage GL et joint en PTFE / FPM offrant une résistance chimique universelle.
Marque: Bohlender™ H900-03
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Deux bouchons à vis en PPS (jusqu’à +250°C) ou PBTP (+180°C) avec filetage GL et joint PTFE/FPM
- Pièce de raccordement en PTFE
- Le produit n’est exposé qu’au PTFE
Spécification
Coupleurs à vis filetés | |
PPS | |
Pour filetage GL 25 | |
1/boîte | |
250°C |
Conforme aux spécifications de la FDA | |
22 mm | |
-200°C | |
GL 25 |