Learn More
Solution de praséodyme pour ICP/MS 10 mg/l dans une matrice HNO3, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12917403 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
50mL
Code produit. 12917403
Marque: Fisher Chemical S 643 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Identifiants chimiques
Formule moléculaire Pr
Spécification
Nom chimique ou matériau Prasedymium
Conditionnement Flacon
Concentration 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantité 100 mL