Learn More
Prasugrel, 98 %, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 461480010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 150322-43-3 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 15688735
  • 128.00€ / 1g
Date d’expédition estimée: 30-06-2021
Identifiants chimiques
150322-43-3
373.44
prasugrel, effient, efient, prasugrel effient, prasita, 5-2-cyclopropyl-1-2-fluorophenyl-2-oxoethyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridin-2-yl acetate, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl ethanone, effient tn, ethanone, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl
CHEBI:87723
CC(=O)OC1=CC2=C(S1)CCN(C2)C(C3=CC=CC=C3F)C(=O)C4CC4
C20H20FNO3S
DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
6918456
Acétate [5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophényl)-2-oxoéthyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine-2-yl]
Spécification
Prasugrel
Bouteille en verre
0.5% max.
1g
97.5% min. (HPLC)
prasugrel, effient, efient, prasugrel effient, prasita, 5-2-cyclopropyl-1-2-fluorophenyl-2-oxoethyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno 3,2-c pyridin-2-yl acetate, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl ethanone, effient tn, ethanone, 2-2-acetyloxy-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl-1-cyclopropyl-2-2-fluorophenyl
CC(=O)OC1=CC2=C(S1)CCN(C2)C(C3=CC=CC=C3F)C(=O)C4CC4
373.44
CHEBI:87723
98%
Authentic
0.1% max
110.0°C to 121.0°C
150322-43-3
C20H20FNO3S
DTGLZDAWLRGWQN-UHFFFAOYSA-N
Acétate [5-[2-cyclopropyl-1-(2-fluorophényl)-2-oxoéthyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine-2-yl]
6918456
373.44