missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRB3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PRB3 |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811725
|
Proteintech
22190-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801725
|
Proteintech
22190-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
PRB3 protein is identical to the gross cystic disease fluid protein GCDFP-15, secretory actin binding protein (SABP) and glycoprotein 17 (GP-17). GCDFP-15 is expressed by breast carcinomas (primary and metastatic lesions) with apocrine features.Spécification
PRB3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q04118 | |
5544, 639802 | |
PRB3 Fusion Protein Ag16760 | |
Primary | |
-20°C | |
PRB3 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
G1, PRB3, PRG, Proline rich protein G1 | |
PRB3, Prb3-ps | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |