Learn More
Fisherbrand™ Balances Precision Series
Avec des réglages environnementaux sélectionnables, trois modes de filtration et un suivi du zéro réglable. La balance Fisherbrand™ Precision Series est idéale pour les applications lentes de remplissage exigeant une grande sensibilité.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 7.30000kg
Code produit. 15325113
  • 701.15€ / 1 pièce
En stock 3
Vous ne pouvez commander qu’à hauteur du stock disponible. Pour plus d'informations, appelez le service clientèle au 0388 671414
Description
Description
Les balances de précision de la série Fisherbrand sont conçues pour la pesée de routine de base dans différentes applications industrielles, de laboratoire et de formation. Grâce à l’association de performances et de caractéristiques adéquates, ces balances sont faciles à utiliser pour répondre à tous vos besoins de base en matière de pesée. 
  • Affichage LCD sur une seule ligne sans rétro-éclairage
  • Panneau à trois boutons avec fonctions dédiées et numérotées
  • Interface bidirectionnelle RS-232
  • Indicateur de niveau initial - pas besoin de regarder à l’arrière de la balance pendant le processus de mise à niveau
  • Plateforme en acier inox
  • Fonctionne bien dans les environnements difficiles - les réglages peuvent être ajustés pour compenser les vibrations et autres perturbations
  • Verrouillage de l’étalonnage
  • Boucle de sécurité à l’arrière de la balance
  • Verrouillage intégral du menu : une combinaison de logiciels et un interrupteur mécanique permettent de verrouiller les menus, notamment l’étalonnage
  • Les modes de pesée comprennent la pesée, le comptage des pièces et la pesée en pourcentage.
  • Avec adaptateur secteur
  • Certifications : FCC, CE
  • Garantie : deux ans
Spécification
Spécification
210 g
BPL avec conformité d’imprimante en option
0.001 g
50/60 Hz
3 s
Pesée, comptage de pièces et pesée en pourcentage
8 kg
320 × 196 × 287 mm
287 mm
PPS213
196 mm
Balance de précision
320 mm
LCD, sur une seule ligne
Adaptateur secteur
8 à 14.5 VCA, 4 VA ou 8 à 20 VCC,
4 W
8/14.5 VCA, 50/60 Hz, 4 VA ou 8/20 VCC, 4 W
2 ans
0.002 g
0.001 g