Learn More
Brannan™ Thermomètre pour échantillons par lot Oven
Ces thermomètres de test de précision sont scellés dans un flacon en PP de 30 ml contenant un milieu de transfert de chaleur et sont idéaux pour surveiller les températures des échantillons en stockage contrôlé.
Marque: Brannan™ 17/102/2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces thermomètres de test de précision sont scellés dans un flacon en PP de 30 ml contenant un milieu de transfert de chaleur et sont idéaux pour surveiller les températures des échantillons en stockage contrôlé.
- La base du flacon de l’ensemble maintient une température à cœur égale à celle des échantillons surveillés et n’est pas affectée par les fluctuations de courte durée causées par les variations thermostatiques ou par l’ouverture des portes de l’armoire.
- Lecture claire LO-tox™ ; le remplissage bleu élimine le risque de contamination au mercure.
- Peut être fourni avec la certification UKAS (sur demande)
- Couvre les plages de températures critiques pour les fours
Spécification
LO-tox™ ; remplissage bleu | |
UKAS, attestation de conformité | |
145 mm | |
130°C | |
20°C à 130°C |
30 ml | |
Échantillons par lot Oven | |
Thermomètre pour échantillons par lot | |
20°C |