Learn More
Prednisolone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13511640
93.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
50-24-8
C21H28O5
360.44
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
5755
CHEBI:8378
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrèn-3-one
CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
50-24-8
C21H28O5
360.44
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
prednisolone, metacortandralone, hydroretrocortine, predonine, deltacortril, meticortelone, deltahydrocortisone, prenolone, hydroretrocortin, delta-cortef
5755
CHEBI:8378
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacétyl)-10,13-diméthyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrèn-3-one
CC12CC(C3C(C1CCC2(C(=O)CO)O)CCC4=CC(=O)C=CC34C)O
La prednisolone, ou métacortandralone, numéro CAS 50-24-8, est un glucocorticoïde synthétique.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La prednisolone est un dérivé de la prednisone avec une réduction oxo à bêta-hydroxy en position 11
•La prednisolone se lie aux récepteurs de surface cellulaire et est transportée vers le noyau, où elle se lie à certains récepteurs nucléaires responsables de la transcription des cytokines pro-inflammatoires
Applications
• La prednisolone peut être utilisée pour la recherche en laboratoire sur la croissance et la prévention des tumeurs
• La prednisolone peut également être utilisée pour la recherche sur le développement et le système endocrinien, in vivo ou in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Prednisolone
Point de fusion 240.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,7841
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dioxane, slightly soluble in acetone, chloroform,, ethylacetate
Poids de la formule 360.44
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Prednisolone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.