missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PREPL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | PREPL |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16830214
|
Proteintech
12478-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16820214
|
Proteintech
12478-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases. Mutations in this gene have been associated with hypotonia-cystinuria syndrome, also known as the 2p21 deletion syndrome.Spécification
PREPL | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q4J6C6, Q5HZA6, Q8C167 | |
213760, 298771, 9581 | |
PREPL Fusion Protein Ag3196 | |
Primary | |
-20°C | |
PREPL |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0436, PPCEL, PREPL, prolyl endopeptidase like, Prolylendopeptidase like | |
PREPL | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |