Learn More
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Lysis Buffer
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
50mL
Description
This PrepSEQ Lysis Buffer is used in the large-scale protocol of the PrepSEQ Express Nucleic Acid Extraction Kit (Cat. No. 4466351). It is not necessary for the standard protocol (sufficient lysis buffer is included in the kit's lysis tubes). As with other products in the Pharma Analytics Sample Preparation product line, PrepSEQ Lysis Buffer:
- Is completely supported by our global manufacturing and distribution centers
- Has a Certificate of Analysis available
- Has a shelf-life of 12 months
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 x 50 mL bottle, store at room temperature. |
| Format | Bottle |
| Gamme de produits | PrepSEQ™ |
| Quantité | 50 ml |
| Type de réactif | Cell Lysis Buffer |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- PrepSEQ Lysis Buffer
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Thiocyanic acid