Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Primus
Étonnamment légères mais offrant cependant un ajustement solide et robuste. Étanches même lorsqu’elles sont entièrement immergées, grâce à leurs dessus Sympatex™ haut-de-gamme. La chaussure de sécurité tout temps offre une protection exceptionnelle des pieds en toutes saisons.
177.02€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir, Gris |
Conception | Primus |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ / Sympatex™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15989091
|
Emma Safety Footwear
MM93986837 |
37 |
177.02€
1 paire |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15999091
|
Emma Safety Footwear
MM93986848 |
48 |
177.02€
1 paire |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15909101
|
Emma Safety Footwear
MM93986849 |
49 |
177.02€
1 paire |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur / étanche
- Dessus Sympatex™ étanches
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir, Gris | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ / Sympatex™ | |
Acier |
Lacets | |
Primus | |
Cuir |