Learn More
Kimberly-Clark™ Gants Prizm en nitrile néoprène multicouches, 24 cm, ambidextres, violet foncé/magenta foncé
Gants Kimtech Prizm en nitrile et néoprène multicouches, conçus par et pour des scientifiques, notre choix n° 1 pour les applications scientifiques les plus exigeantes. Des gants de protection certifiés de Type A ultra-fins qui offrent un équilibre parfait entre précision, protection et confort.
32.95€
Spécification
Couleur Dark Violet, Dark Magenta
Description Ambidextrous
Matériau Multi-Layered Neoprene Nitrile
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Taille Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille Prix Quantité et disponibilité  
17109060
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99221
X-Small
32.95€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 10
Ajouter au panier
17119060
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99222
Small
32.95€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 140
Ajouter au panier
17129060
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99223
Medium
32.95€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 400
Ajouter au panier
17139060
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99224
Large
32.95€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 290
Ajouter au panier
17149060
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
99225
X-Large
32.95€
90 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock, prêt à être expédié : 70
Ajouter au panier
Description
Description
  • Protégez efficacement les personnes et les processus en toutes circonstances avec la marque de confiance Kimtech™.
  • Conçus par des scientifiques pour les scientifiques, les gants Kimtech™ Prizm™ en nitrile et néoprène multicouches offrent une combinaison inégalée de précision, de protection et de confort.
  • Ces gants de laboratoire sont conçus avec soin et ingéniosité pour les environnements de laboratoire à haut risque dans les domaines de la biotechnologie, de l'industrie pharmaceutique non stérile et de la recherche universitaire, où la science et la sécurité doivent travailler main dans la main.
  • Ces gants de protection sont fabriqués avec une combinaison brevetée de polymères, de néoprène et de nitrile, matériaux qui assurent une protection avérée contre un large éventail de produits chimiques.
  • Catégorie III certifiée selon la réglementation EPI (UE) 2016/425 et Type A (JKLMPT) conforme à la norme EN ISO 374-1:2016.
  • La technologie multicouche innovante garantit que les gants jetables Kimtech™ Prizm™ figurent parmi les gants certifiés de Type A les plus fins actuellement disponibles sur le marché.
  • Notre choix numéro 1 pour les applications scientifiques les plus exigeantes. L'extrémité des doigts des gants nitrile et néoprène est ultra-adhérente, ce qui permet de réduire le fait de faire tomber et de casser les objets manipulés, dans des environnements à la fois secs et humides.
  • Les gants ambidextres à usage unique Kimtech™ Prizm™ offrent un confort ergonomique certifié et une dextérité optimale inégalée pour garantir la satisfaction de l'utilisateur sans compromis.
  • La combinaison de couleurs vives, avec un extérieur violet foncé et un intérieur magenta foncé, permet de repérer rapidement si le gant de laboratoire a été physiquement endommagé.
  • Respectueux de l'environnement, ces gants sont recyclables grâce au programme RightCycle™.
  • Gants ambidextres avec bord roulé pour plus de solidité.
  • Ces gants non poudrés sans latex sont dotés d'une couche qui facilite l'enfilage sans accélérateur pour réduire le risque de réaction allergique et d'irritation de la peau.
Spécification
Spécification
Dark Violet, Dark Magenta
Ambidextrous
Multi-Layered Neoprene Nitrile
FDS