Learn More
Invitrogen™ PRKCQ (PKC theta) Recombinant Human Protein
PRKCQ (PKC theta)
460.00€ - 7070.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006248 |
---|---|
Alias de gène | PRKCQ (PKC theta) |
Espèces | Human |
Marqueur de protéine | His Tag |
Système d’expression | Baculovirus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11529276
|
Invitrogen™
P2996 |
5μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15438393
|
Invitrogen™
PR4143B |
100 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10719233
|
Invitrogen™
PV3605 |
1mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
The PKC family of serine⁄threonine kinases, including PRKCQ (PKC theta), is activated intracellularly by signal transduction pathways. In humans, at least 12 different PKC polypeptides have been identified. These isoforms differ in primary structure, tissue distribution, subcellular localization, mode of action in vitro, response to extracellular signals, and substrate specificity. PKC alpha, beta I, beta II and gamma form the conventional family; their activities are Ca2+- and phospholipid-dependent.Spécification
NP_006248 | |
Human | |
Baculovirus |
PRKCQ (PKC theta) | |
His Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.