missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pro-Lab Diagnostics™ Kits de latex de groupage streptococcique Prolex™

Pour le regroupement des streptocoques bêta-hémolytiques de Lancefield

Marque:  Pro-Lab Diagnostics™ PL032

Code nomenclature Nacres: NA.47

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11919044

  • 88.88€ / 60 pièces

Expédition estimée
03-05-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

  • Résultats instantanés obtenus à température ambiante
  • Procédé d’extraction avancé à l’aide de réactifs d’acide nitreux modifiés
  • Résultats améliorés grâce aux microparticules modifiées par le carboxylate bleu (CM-MP)
  • Pas plus d’une seule colonie requise
  • Réactifs et flacons à code couleur pour faciliter la sélection
  • Disponibles individuellement

Spécification

Spécification

2°C à 8°C
3 ml de particules de latex bleu enduites d’anticorps purifiés de lapin
Réactif de latex de groupe B
3 ml
Vidéos
FDS
Documents