Learn More
Gilson™ Pro Pipette Service for Single Channel Pipettes
Code produit p-7184956 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Maintenance préventive et calibrage
Service Offering:
Calibrage après réparation
Points d’étalonnage:
4 x 2 mesures
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Service Offering Points d’étalonnage Conditionnement
17873685 Maintenance préventive et calibrage Calibrage après réparation 4 x 2 mesures 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17873685 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur SVC101115
Gilson Pro Pipette Service offers quality service, preventative maintenance, and calibration to ensure pipettes lasts for years to come.
  • Visual and Functional Inspection
  • Internal and External Cleaning
  • Leak Test
  • Gravimetric Check
  • Preventative Maintenance
  • Re-grease as needed
  • Pipette Label
  • Mail-In or Onsite Service Available
  • Calibration and Detailed Certificate
  • ISO 17025 Calibration Available
  • 5 day turn around time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Single-channel Pipette
Certifications/Conformité ISO 17025 Accredited Service
Description Data collected after repair
Points d’étalonnage 4 x 2 mesures
Durée 5 Days
Type d’étalonnage Gravimetric
Type de produit Maintenance préventive et calibrage
Gamme de produits Pipette Pro
Service Offering Calibrage après réparation