Learn More
Corning™ Raccords ProCulture™
Les deux raccords à bras latéraux angulaires peuvent être utilisés pour le transfert aseptique du milieu vers des flacons d’agitation à bras latéraux angulaires, ou en dehors de ces derniers, ou pour le lavage du milieu avec des gaz.
Marque: Corning™ 4519-172
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04536kg
Description
- Pour sécuriser les capteurs de pH, d’O2 ou de température dans des grands flacons d’agitation avec des bras latéraux verticaux
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Les 316 capteurs sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
1 tube | |
Acier inoxydable | |
flacons d’agitation plus grands avec bras latéraux verticaux | |
À l’unité | |
Autoclavables |
18 mm | |
insertion de sondes de 18 mm de dia. utilisées pour sécuriser les capteurs de pH, d’O2 ou de température | |
Insert, joint torique, bouchon d’étanchéité | |
Bras latéral | |
Non stérile |