Learn More
Corning™ Raccords de distribution de gaz ProCulture
Utilisé pour introduire des gaz dans des flacons d’agitation de plus grande taille dotés de bras latéraux verticaux lors de la culture cellulaire
412.13€ - 692.68€
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon PP
À utiliser avec (équipement) Pour flacons à bras latéral vertical
Comprend Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP de 45 mm, tubes en acier inox, écrous Noryl, ferrules intégrées
Nbre par carton 1/carton
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Diamètre (métrique) de la tubulure Description Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) de la tubulure Description Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
10173822
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
4519-104
0,31 et 0,63 cm 2 tubes ; Type de tube : Droit Raccord pour distribution de gaz et de ventilation
692.68€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10762583
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
4519-100
0,31 cm Tube x 1 ; Type de tube : Droit Raccord pour distribution de gaz
412.13€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10572223
Afficher les documents Détails de la promotion
Corning™
4519-102
0,63 cm Tube x 1 ; Type de tube : Droit Raccord pour distribution de gaz
433.99€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-06-2024
Description
  • Peuvent être utilisés avec les raccords de la sonde du capteur et les raccords de manipulation de milieux ; permettent aux flacons rotatifs de fonctionner en tant que bioréacteurs
  • Incluent un insert en PET avec joint torique Viton™ et bouchon de scellage en PP de 45 mm
  • Les tubes en acier inox sont maintenus en place par des écrous Noryl™ avec ferrules intégrées
  • Entièrement autoclavables
Spécification
Spécification
Orange
Pour flacons à bras latéral vertical
1/carton
GL 45
Non
Bouchon à vis
PP
Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP de 45 mm, tubes en acier inox, écrous Noryl, ferrules intégrées
1/boîte
Autoclavables
Non stérile
45 mm (environ)