Learn More
Thermo Scientific 1 POCHE CARRÉE 3D 200L 3 PORTS BPC Sac bioprocess de 200L composé du film HyQ CX5-14 très résistant, peu produits d'origine animale.
Marque: Thermo Scientific SH30672.03
1 POCHE CARRÉE 3D 200L 3 PORTS BPC Sac bioprocess de 200L composé du film HyQ CX5-14 très résistant, peu produits d'origine animale.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg