Learn More
Thermo Scientific™ Sachet BPC Productainer™ avec 2 ports supérieurs et 1 port inférieur
Utilisez ces sachets BPC avec 2 ports supérieurs et 1 port inférieur. Stockez et transportez 50 à 200 l de milieux, tampons, eau pour injection, liquides de traitement et produits biologiques.
383.99€ - 1345.00€
Spécification
Description Sachet jetable en trois dimensions pour culture cellulaire / bioprocédé ; 200 l ; insert MPX (bas)
Description du film Film CX5-14
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons 
Exigences de stockage conditions ambiantes
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Détail du port Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Détail du port Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15536829 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30650.01
1/2 in Insert à déconnexion rapide (série MPX) ; 1/2 po. Corps à déconnexion rapide (série MPX) ; 1/4 po Raccord Luer-Lock femelle 50 l 990.00€
6 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-03-2020
15546829 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30650.02
1/2 in Insert à déconnexion rapide (série MPX) ; 1/2 po. Corps à déconnexion rapide (série MPX) ; 1/4 po Raccord Luer-Lock femelle 100 l 900.00€
5 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-03-2020
15556829 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30650.03
1/2 in Insert à déconnexion rapide (série MPX) ; 1/2 po. Corps à déconnexion rapide (série MPX) ; 1/4 po Raccord Luer-Lock femelle 200 l 970.00€
5 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-03-2020
15586839 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30672.01
Connecteur TriClamp 3/4 po (mini) x 3 50 l 1320.00€
5 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-03-2020
15596839 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30672.02
Connecteur TriClamp 3/4 po (mini) x 3 100 l 1028.00€
4 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-03-2020
15506849 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30672.03
Connecteur TriClamp 3/4 po (mini) x 3 200 l 1345.00€
5 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-03-2020
10064483 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30672.03
Connecteur TriClamp 3/4 po (mini) x 3 200 l Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Les BPC Productainer sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche Thermo Scientific CX5-14 monobloc produit dans une salle blanche appliquant les BPFa. Nos Productainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les Productainers peuvent être personnalisés en utilisant la plus grande bibliothèque de composants du secteur.
Points clés :
  • Trois tailles - 50, 100 et 200 l
  • Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
  • Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandés pour :
  • Prélèvement - Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage - Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation - Alimentation et réception de liquides stériles provenant de systèmes de séparation
  • Purification - Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage - Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
  • Transport et expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Productainer - 2 / 1 orifices haut / bas :
  • Conception à tubes carrés, en 3 dimensions
  • Construit avec un film Thermo Scientific CX 5-14 avec une surface de contact composée de polyéthylène ultra-basse densité
  • Deux orifices supérieurs (12,7 mm (1 / 2 po) et6,4 mm (1 / 4 po))
  • Ligne 1 : 12,7 mm (1/2 po) Corps MPX en polycarbonate avec45,7 cm (18 po) de tubulure C-Flex™ SEBS (12,7 mm (1 / 2 po) Dia. int. 19,1 mm (3/4 po) Dia. ext.)
  • Ligne 2 : 6,4 mm (1/4 po) Luer-Lock femelle en polypropylène avec 30,5 cm (12 po) de tubulure C-Flex SEBS (6,4 mm (1/4 po) Dia. int. 9,5 mm (3/8 po) Dia. ext.)
  • Un orifice inférieur (12,7 mm (1 / 2 po))
  • Ligne 3 : 12,7 mm (1/2 po) Insert MPX en polycarbonate avec 121,9 cm (48 po) de tubulure C-Flex SEBS (12,7 mm (1 / 2 po) Dia. int. 19,1 mm (3/4 po) Dia. ext.)
  • Conçu pour être utilisé avec des fûts en polyéthylène basse densité linéaires avec fond conique, avec des pinces et des couvercles correspondants
  • Chariot à tambour en plastique pour confort ergonomique
Productainer -2 / 1 orifices haut / bas, raccords Tri-Clamps :
  • Conception à tubes carrés, en 3 dimensions
  • Fabriqué avec du film Thermo Scientific CX5-14 pourvu d’une surface de contact composée de polyéthylène ultra-basse densité
  • Deux orifices supérieurs (2 et 6,4 mm (1 / 2 po))
  • Ligne 1 : Tri-Clamp (mini) en polyéthylène de 6,4 mm (1 / 2 po) avec45,7 cm (18 po) de tubulure C-Flex SEBS (6,4 mm (1 / 2 po) de dia. int. par19,1 mm (3 / 4 po) de dia. ext.)
  • Ligne 2 : Tri-Clamp (mini) en polyéthylène de 6,4 mm (1 / 2 po) avec45,7 cm (18 po) de tubulure C-Flex SEBS (6,4 mm (1 / 2 po) de dia. int. par19,1 mm (3 / 4 po) de dia. ext.)
  • Un orifice inférieur (6,4 mm (1 / 2 po)
  • Ligne 3 : Tri-Clamp (mini) en polyéthylène de 6,4 mm (1 / 2 po) avec121,9 cm (48 po) de tubulure C-Flex SEBS (6,4 mm (1 / 2 po) de dia. int. par19,1 mm (3 / 4 po) de dia. ext.)
  • Conçu pour être utilisé avec des fûts en polyéthylène basse densité linéaires avec fond conique, avec des pinces et des couvercles correspondants
  • Chariot à tambour en plastique pour confort ergonomique
Spécification
Spécification
Sachet jetable en trois dimensions pour culture cellulaire / bioprocédé ; 200 l ; insert MPX (bas)
Film CX5-14
Stérilisation par rayons 
conditions ambiantes