Learn More
Thermo Scientific™ Sachet BPC Productainer™ avec 3 ports
Utilisez ces sachets BPC avec 3 ports. Stockez et transportez 50 à 200 l de milieux, de tampons, d’eau pour injection, de liquides de traitement et de produits biologiques.
722.00€ - 880.00€
Spécification
Description Sachet jetable bidimensionnel pour culture cellulaire / bioprocédé, taille : 200 litres ; raccords : insert MPC, corps MPC, Luer Lock femelle ; avec tubulure
Description du film Film CX3-9
Détail du port 3/8 in Insert à déconnexion rapide ; 3/8in Corps à déconnexion rapide ; Luer Lock femelle de 1/8 po
Exigences de stockage conditions ambiantes
Ligne de lavage Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15556839 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30667.01
50 l 722.00€
8 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-03-2020
15566839 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30667.02
100L 824.00€
8 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-03-2020
15576839 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30667.03
200 l 880.00€
8 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-03-2020
Description
Description
Les BPC Productainer sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche Thermo Scientific CX5-14 monobloc produit dans une salle blanche appliquant les BPFa. Nos Productainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les Productainers peuvent être personnalisés en utilisant la plus grande bibliothèque de composants du secteur.
Points clés :
  • Trois tailles - 50, 100 et 200 l
  • Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
  • Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandés pour :
  • Prélèvement - Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage - Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation - Alimentation et réception de liquides stériles provenant de systèmes de séparation
  • Purification - Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage - Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
  • Transport et expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
  • En forme d’oreiller, à 2 dimensions
  • Fabriqué avec du film Thermo Scientific CX5-14 pourvu d’une surface de contact composée de polyéthylène ultra-basse densité
  • Trois orifices de face (3 à 9,5 mm (3 / 8 po))
  • Ligne 1 : 9,5 mm (3/8 po) Insert MPC conçu en polycarbonate avec 61 cm (24 po) de tubulure C-Flex™ SEBS (9,5 mm (3/8 po) Dia. int. 15,9 mm (5/8 po) Dia. ext.)
  • Ligne 2 : 9,5 mm (3/8 po) Corps MPC en polycarbonate avec 61 cm (24 po) de tubulure C-Flex SEBS (9,5 mm (3 / 8 po) Dia. int. 15,9 mm (5/8 po) Dia. ext.)
  • Ligne 3 : 6,4 mm (1/4 po) Luer-Lock femelle en polypropylène avec 66 cm (26 po) de tubulure C-Flex SEBS (6,4 mm (1/4 po) Dia. int. 9,5 mm (3/8 po) Dia. ext.)
  • Conçu pour être utilisé avec des fûts en polyéthylène basse densité linéaire à fond plat avec des pinces et des couvercles correspondants
  • Chariot à tambour en plastique pour confort ergonomique
Spécification
Spécification
Sachet jetable bidimensionnel pour culture cellulaire / bioprocédé, taille : 200 litres ; raccords : insert MPC, corps MPC, Luer Lock femelle ; avec tubulure
3/8 in Insert à déconnexion rapide ; 3/8in Corps à déconnexion rapide ; Luer Lock femelle de 1/8 po
Non
Film CX3-9
conditions ambiantes