Learn More
Thermo Scientific™ Sachet BPC Productainer™ avec 3 ports supérieurs et 1 port inférieur
Utilisez ces sachets BPC avec 3 ports supérieurs et 1 port inférieur. Stockez et transportez 50 à 200 l de milieux, tampons, eau pour injection, liquides de traitement et produits biologiques.
980.00€ - 1255.00€
Spécification
Description Sac de culture cellulaire/bioprocédés jetable tridimensionnel ; 100 L ; avec quatre ports supérieurs, un distributeur au fond
Description du film Film CX3-9
Méthode de stérilisation Stérilisation par rayons 
Exigences de stockage conditions ambiantes
Ligne de lavage Non
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15516839 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30652.01
50 l 1075.00€
5 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 01-04-2020
15526839 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30652.02
100 l 1255.00€
5 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 01-04-2020
15536839 Afficher les documents Thermo Scientific™
SH30652.03
200 l 980.00€
4 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 01-04-2020
Description
Description
Les BPC Productainer sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche Thermo Scientific CX5-14 monobloc produit dans une salle blanche appliquant les BPFa. Nos Productainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour une adaptation, une forme et une fonction optimales, les Productainers peuvent être personnalisés en utilisant la plus grande bibliothèque de composants du secteur.
Points clés :
  • Trois tailles - 50, 100 et 200 l
  • Film optimisé pour la flexibilité et la longévité : meilleure résistance aux contraintes, plus grande résistance à la perforation et propriétés physiques accrues pour garantir la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception à tubes carrés avec orifices en polyéthylène situés sur le dessus du BPC pour faciliter l’accès
  • Solution alternative ergonomique et compacte aux bonbonnes à paroi rigide et réservoirs en acier
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandés pour :
  • Récolte : collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage : stockage stérile de milieux, tampons et produits intermédiaires
  • Séparation : alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification - Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage - Réservoir stérile pour systèmes de remplissage
  • Transport et expédition - Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
Spécification
Sac de culture cellulaire/bioprocédés jetable tridimensionnel ; 100 L ; avec quatre ports supérieurs, un distributeur au fond
Stérilisation par rayons 
Non
Film CX3-9
conditions ambiantes