Learn More
Uvex™ Profabutyl B-05R Chemical Protection Gloves
Catalog Number p-7230496
55.64 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21677" pour bénéficier de cette offre.
55.64 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21722" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Constructed of 100% butyl rubber with 0.50 mm bromobutyl coating for chemical protection when working with polar compounds such as esters and ketones.
  • Gants de protection chimique en caoutchouc butyle sans stockinette
  • Revêtement transparent avec bromobutyle de 0,50 mm
  • Meilleure préhension dans les applications humides ou mouillées
  • Résistance aux composés polaires tels que les esters, les cétones, les aldéhydes, les acides et les alcalis
Applications Laboratoire
Coating Material Bromobutyle
Couleur Noir
Matériau Caoutchouc butyl
Dimensions 7
Norme EN388 2010X
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABIKLNOT
À utiliser avec (application) Zones anti-statiques, manipulation de produits chimiques
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Manchette
Séries Profabutyl B-05R
Longueur (métrique) 35 cm