Learn More
Ansell Gants d’examen en nitrile Profile 3000
3.97 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
- Excellente résistance à la perforation
- La manchette ourlée facilite l’enfilage et la stabilité
- Surface texturée pour une meilleure préhension
- Sans poudre et sans latex pour éviter les allergies au latex de type I.
- Les gants de longueur de poignet mesurent 240 mm/9,5 pouces.
- Boîte distributrice de gants facile d’accès, 100 gants
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 9001:2008, 13485:2003 et ISO 2859 |
Classification | Dispositif médical de classe I |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants d’examen |
Dimensions | XS |