Learn More
WTW™ Instruments de mesure d’oxygène dissous portatifs Profiline™ Oxi 3310
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8002501
Click to view available options
Type:
Appareils portatifs de mesure de l’oxygène dissous
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10176483
Marque: WTW™ 2BA301
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Instrument de mesure de l’oxygène dissous professionnel et éprouvé avec écran graphique LCD rétroéclairé, l’instrument de mesure de l’oxygène ProfiLine Oxi 3310 est idéal pour les mesures mobiles combinées avec un enregistreur de données et une interface USB étanche.
Spécifications
  • Plage de températures : –5 à 105°C
  • Précision de la température : ±0,1°C
  • Résolution de la température : 0,1
  • Gamme de pressions : 500 à 1100 mbar
  • Gamme de salinité : 0 à 70 ppt
  • Plage d’OD : 0 à 90 mg/l
  • Précision de l’OD : ±0,5 % de la valeur
  • Résolution de l’OD : 0,01, 0,1mg/L
  • Plage de saturation : 0 à 600 %
  • Résolution de la saturation : 1 %
  • Type d’affichage : LCD
  • Type de sonde : Galvanique
  • Durée de vie de la batterie : jusqu’à 1000 h
  • Type de batterie : NiMH - rechargeable
  • Points de données : 200 points manuels, 5000 ensembles de données automatiques
  • Indice IP : IP 67
  • Sorties : Connecteur USB étanche
  • Dimensions (P x L x H) : 5,7 x 17,7 x 7,9cm
  • Poids : 0,6kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Instrument de mesure avec sonde CellOx 325
Comprend Instrument de mesure avec mallette de transport comprenant une sonde galvanique à oxygène dissous CellOx™ 325, une solution de nettoyage, de l’électrolyte, 3 têtes de membrane de rechange, un support, un bécher.Comprend un manuel d’instructions succinct sur CD-ROM, les piles, le logiciel pilote pour USB, le câble
Sorties Connecteur USB étanche
À utiliser avec (application) Pour les mesures de terrain professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données
Gamme de pression 500 à 1 100 mbar
Modes d’étalonnage 1
Plage (métrique) de températures –5°C à +105°C
Résolution (température) 0,1
Précision (température) ± 0,1°C
Type d’affichage LCD
Points de données 200 points manuels, 5000 ensembles de données automatiques
Certifications/Conformité cETLus, CE, ISO 9001:2008
Indice IP IP 67
Poids (métrique) 0,6 kg
Garantie 3 ans
Alimentation électrique 4 x 1,5 V AA ou batteries NiMH 4 x 1,2 V
Type de sonde Galvanique
Gamme (OD) 0 à 90 mg/l
Gamme (salinité) 0 à 70 ppt
Résolution (OD) 0,01 à 0,1 mg/l
Gamme de saturations 0 à 600 %
Résolution de la saturation 1%
Autonomie de la batterie Jusqu’à 1 000 h
Type de batterie NiMH rechargeable
Type Appareils portatifs de mesure de l’oxygène dissous
Largeur (métrique) 17,7 cm
Hauteur (métrique) 7,9 cm
Profondeur (métrique) 5,7 cm
Précision (DO) ± 0,5 % de la valeur