Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour seringues HPLC ProFill, membrane en fibre de verre
Test des performances HPLC
Marque: Fisherbrand™
137.77 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Membrane en fibre de verre
- Membranes et boîtier peu extractibles
- Boîtier en polypropylène
- Entrée Luer Lock améliorée empêche les fuites
Spécification
Orange | |
Fibre de verre, microfibre de verre GL | |
4,91 cm2 | |
Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP | |
6,2 bar | |
30 mm |
Filtre pour seringue HPLC | |
1,2 μm | |
<0,137 ml | |
Non | |
100 |