Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour seringues HPLC ProFill, membrane en nylon (PA)
Test des performances HPLC
1.30€ - 155.00€
Spécification
Description | Filtre pour seringue HPLC |
---|---|
Matériau (membrane) | Nylon |
Conditionnement | Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP |
Quantité | 100 |
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Porosité | Préfiltre | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) | Porosité | Préfiltre | Price | Quantity & Availability | |||
12686815
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,2 μm | Non |
155.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10257393
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 0,45 μm | Non |
153.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16348377
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,2 μm | Non |
132.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16358377
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 0,45 μm | Non |
132.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12376253
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,45 μm | Oui |
149.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12616835
|
Fisherbrand™
|
30 mm | 0,2 μm | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Nylon (PA)
- Membranes et boîtier peu extractibles
- Boîtier en polypropylène
- Entrée Luer Lock améliorée empêche les fuites
Specifications
Filtre pour seringue HPLC | |
Nylon | |
Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP | |
100 |