Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour seringues en HPLC ProFill, membrane en PVDF
Test des performances HPLC
Marque:  Fisherbrand™ 17 16 2083
227.05 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24117" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12335263
  • 245.00€ / 100 pièces
La puissance de la génomique
Utilisez le code promo 24117 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
  • ProFill
  • Filtre pour seringue HPLC
  • Membrane en PVDF
  • Membranes et boîtier peu extractibles
  • Boîtier en polypropylène
  • Entrée Luer Lock améliorée empêche les fuites
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge
0,45 μm
< 0,029 ml
Oui
100/Pk.
17 mm
PVDF
1,33 cm2
Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP
7,9 bar
Filtre pour seringue HPLC