Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour seringues en HPLC ProFill, membrane en cellulose régénérée
Test des performances HPLC
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Cellulose régénérée (CR)
- Membranes et boîtier peu extractibles
- Boîtier en polypropylène
- Entrée Luer Lock améliorée empêche les fuites
Spécification
Jaune | |
Cellulose régénérée (CR) | |
3,7 cm² | |
Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP | |
5 bar | |
25 mm |
Filtre pour seringue HPLC | |
0,45 µm | |
< 0,1 ml | |
Non | |
100 |