Learn More
Fisherbrand™ Filtres pour seringues en HPLC ProFill, membrane en cellulose régénérée
Test des performances HPLC
Marque: Fisherbrand™
318.20 EUR valable jusqu'au 2024-05-06
Utilisez le code promo "21711" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- ProFill
- Filtre pour seringue HPLC
- Cellulose régénérée (CR)
- Membranes et boîtier peu extractibles
- Boîtier en polypropylène
- Entrée Luer Lock améliorée empêche les fuites
Spécification
Gris | |
Cellulose régénérée | |
4,91 cm2 | |
Sachet en PE et conditionné dans une boîte en PP | |
6,2 bar | |
30 mm |
Filtre pour seringue HPLC | |
0,2 μm | |
< 0,137 ml | |
Oui | |
100 |