Learn More
Ansell™ Gants en nitrile verts proFood™ série 79-340
Gants réutilisables adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses.
Marque: Ansell™ 79340100
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Bonnes propriétés mécaniques et chimiques
- Sans caoutchouc naturel
- Conviennent aux denrées alimentaires et aux mains des travailleurs
- Flexibilité, même dans des conditions de froid
Applications :
- Transformation de la volaille
- Transformation du bœuf et du porc
- Transformation du poisson
- Service d’entretien
Spécification
Nitrile | |
Gants | |
79-340 | |
Vert | |
Floc de coton | |
Mécanique et chimique |
Nitrile | |
10 | |
0,3 mm | |
Droit | |
12 paires | |
79-340 |