Learn More
Ansell™ Gants en nitrile verts proFood™ série 79-340
Gants réutilisables adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses.
8.29€ - 343.00€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Matériau de la manchette | Nitrile |
Type de produit | Gants |
Modèle | 79 / 340 |
Épaisseur (métrique) | 0,3 mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12687001
|
Ansell™
79340100 |
10 |
8.29€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707723
|
Ansell™
79340090 |
9 |
33.15€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11787713
|
Ansell™
79340070 |
7 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13407556
|
Ansell™
79-340_9.5-10 |
10 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11797713
|
Ansell™
79340080 |
8 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Descrizione
- Bonnes propriétés mécaniques et chimiques
- Sans caoutchouc naturel
- Conviennent aux denrées alimentaires et aux mains des travailleurs
- Flexibilité, même dans des conditions de froid
Applications :
- Transformation de la volaille
- Transformation du bœuf et du porc
- Transformation du poisson
- Service d’entretien
Specifica
Nitrile | |
Gants | |
0,3 mm | |
Droit | |
12 paires | |
79-340 |
Nitrile | |
79 / 340 | |
Vert | |
Floc de coton | |
Mécanique et chimique |