Learn More
Ansell Edmont™ Gants bleus en latex de caoutchouc naturel série 87-315 proFood™
Gants en latex réutilisables chlorés à l’extérieur pour augmenter la résistance mécanique et chimique.
Marque: Ansell Edmont™ 87315100
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.78300kg
Description
- 100 % latex pur
Applications :
- Transformation de la volaille
- Transformation du bœuf et du porc
- Transformation du poisson
- Traitement des fruits et légumes
Spécification
87 / 315 | |
Latex de caoutchouc | |
Manchette à bord dentelé | |
Résistance aux liquides et résistance mécanique | |
9,5 à 10 | |
Bleu |
0,4 mm | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Floc de coton | |
87-315 | |
144 paires |