Learn More
Proguanil hydrochloride, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 461431000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 637-32-1 Poids : 0.00010kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité. 100mg
Code produit. 15658735
  • 171.80€ / 100mg
En stock 3
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
637-32-1
290.192
proguanil hydrochloride, diguanyl, paludrine, proguanil hcl, chlorguanide hydrochloride, chloroquanil, bigumalum, chloroguanide hydrochloride, tirian hydrochloride, palusil hydrochloride
(1E)-1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]-2-propan-2-ylguanidine;hydrochloride
C11H17Cl2N5
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
9570076
CC(C)N=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
Spécification
Proguanil hydrochloride
0.5% max. (1 g, 105°C)
100mg
C11H17Cl2N5
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
(1E)-1-[amino-(4-chloroanilino)methylidene]-2-propan-2-ylguanidine;hydrochloride
9570076
97%
Authentic
245.0°C to 250.0°C
637-32-1
proguanil hydrochloride, diguanyl, paludrine, proguanil hcl, chlorguanide hydrochloride, chloroquanil, bigumalum, chloroguanide hydrochloride, tirian hydrochloride, palusil hydrochloride
CC(C)N=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(C=C1)Cl.Cl
290.192
290.19
Vidéos