Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Glass Antifade Mountant with SYTOX™ Deep Red
Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass est un milieu de montage à base de glycérol, durcissable, prêt à l’emploi, qui peut être appliqué directement sur les cellules marquées fluorescentes ou les échantillons de tissu sur les lames ou lamelles de microscope.
83.25€ - 237.00€
Spécification
Type de produit | Milieu de montage anti-atténuation |
---|---|
Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
Type de réactif | Solution de monteur |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16563814
|
Invitrogen™
P36993 |
ProLong™ Glass Antifade Mountant with SYTOX™ Deep Red, 1 x 2 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17147388
|
Invitrogen™
P36993-5X2ML |
ProLong™ Glass Antifade Mountant with SYTOX™ Deep Red, 5 x 2 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Il est formulé sans coloration de l’ADN ou avec la coloration bleue de l'ADN NucBlue (Hoechst 33342) ou avec la coloration rouge profond de l’ADN SYTOX Deep Red.
- Le milieu de monteur en verre ProLong possède un indice de réfraction de 1,52 après le durcissement, similaire à celui des lamelles en verre, de l’huile d’immersion compatible et de l’optique de microscope à immersion dans l’huile, permettant une résolution et une sensibilité supérieures.
- Le milieu de monteur ProLong Glass est également conçu pour offrir une protection inégalée de la protection contre le photoblanchiment sur les spectres visibles et les infrarouges proches.
- Vous pouvez utiliser le milieu de monteur anti-atténuation ProLong en verre avec presque n’importe quel colorant fluorescent ou protéine fluorescente (par exemple, GFP, RFP, mCherry) et avec n’importe quel type de cellule/tissu pour des profondeurs d’image allant de 0 à 100 µm pour la pile Z haute résolution et les images 3D et 2D. Pour un milieu de montage non durcissant avec un indice de réfraction de 1,52, essayez le milieu de montage SlowFade Glass Soft-set Antifade Mountant.
- Grâce à son indice de réfraction élevé de 1,52 et à sa formulation anti-atténuation supérieure, le milieu de montage ProLong Glass Antifade Mountant offre les avantages suivants.
- jusqu’à 75 % d’amélioration de la résolution axiale pour des images nettes
- Une profondeur focale pouvant être 3 à 4 fois plus imagée par rapport aux milieux de montage avec indice de réfraction de 1,47, avec des images nettes pour les monocouches de cellules, les coupes de tissus ou les cultures de cellules 3D jusqu’à 150 μm d’épaisseur / de profondeur focale
- Arrière-plan faible à travers le spectre
- Signaux conservés provenant du photoblanchiment inhibé
- Des semaines à des mois de stabilité pour les échantillons montés sur lames
- Simplicité d’utilisation
- Disponibilité avec ou sans DAPI
- Le milieu de montage ProLong Glass Hard-set Antifade Mountant est déjà mélangé et prêt à l’emploi dans un flacon compte-gouttes ou dans un flacon de 10 ml avec ou sans coloration d’ADN. NucBlue (Hoechst 33342) est excité par la lumière UV à 360 nm lorsqu'il est lié à l’ADN, avec une émission maximale à 460 nm, et est détecté à l’aide d’un filtre traditionnel DAPI. La coloration rouge profond SYTOX est excitée par la lumière rouge à 660 nm lorsqu’elle est liée à l’ADN, avec une émission maximale à 682 nm, et est détectée à l’aide d’un filtre traditionnel rouge profond / Cy5.
- Après avoir retiré l’excédent d’eau, il vous suffit d’appliquer une goutte de milieu de montage sur lʼéchantillon, dʼajouter une lamelle, de traiter et de prendre des images.
- Le milieu de montage ProLong Glass est un milieu de montage durci qui minimise la réfraction optique et l’aberration sphérique dans le trajet optique, permet le stockage à long terme de vos échantillons et aide à protéger vos échantillons contre le photoblanchiment.
- Le milieu de montage ProLong Glass ne se décolore pas et ne se rétracte pas en durcissant, permettant ainsi de prendre des images fluorescentes de haute qualité plusieurs semaines, voire plusieurs mois après le montage des lames.
- Le milieu de montage ProLong Glass Antifade Mountant avec la coloration NucBlue contient une concentration optimisée de la coloration Hoechst 33342, qui fournit un marquage nucléaire supérieur de la plupart des cellules et des tissus.
- Le milieu de montage ProLong Glass avec une coloration NucBlue n’est pas recommandé pour les échantillons d’une épaisseur supérieure à 30 µm. Les échantillons plus épais peuvent nécessiter des incubations plus longues avec des réactifs d’étiquetage, de sorte qu’une préincubation avec le réactif NucBlue Live ReadyProbes est recommandée.
- Le milieu de montage anti-atténuation ProLong Glass est un milieu de monteur à base de glycérol, durcissable, prêt à l’emploi, qui peut être appliqué directement sur les cellules marquées fluorescentes ou les échantillons de tissu sur les lames ou lamelles de microscope.
Spécification
Milieu de montage anti-atténuation | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée | |
Solution de monteur |