Learn More
Alcool propargylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080668
14.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
107-19-7
C3H4O
56.06
MFCD00002912
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
7859
CHEBI:28905
prop-2-yne-1-ol
OCC#C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
107-19-7
C3H4O
56.06
MFCD00002912
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
7859
CHEBI:28905
prop-2-yne-1-ol
OCC#C
Propargyl alcohol is a solvent stabilizer that is useful as an intermediate in organic synthesis, an electroplating brightener additive. It is useful 3-carbon fragment in acetylene coupling reactions, It undergoes Pd-catalyzed O-coupling with alcohols to give the corresponding 1-methoxyallyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool propargylique est un stabilisateur de solvant qui est utile comme intermédiaire dans la synthèse organique, un additif d’azurant optique galvanisant. C’est un fragment de 3-carbone utile dans les réactions de couplage acétylène. Il subit un couplage O catalysé par du Pd avec les alcools pour donner les éthers 1-méthoxyallyle correspondants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts, les bases fortes, les amines, le pentoxyde phosphoreux, la chaleur et les vapeurs d’isocyanate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Propargyl alcohol
Point de fusion -53°C
Densité 0.949
Point d’ébullition 114°C to 115°C
Point d’éclair 33°C (91°F)
Formule linéaire HC≡CCH2OH
Indice de réfraction 1.432
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2929
Beilstein 506003
Merck Index 14,7809
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 56.06
Pourcentage de pureté 99%