Learn More
Alcool propargylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13478348
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
107-19-7, 50-00-0
C3H4O
56.06
MFCD00002912
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
7859
CHEBI:28905
prop-2-yne-1-ol
OCC#C
107-19-7, 50-00-0
C3H4O
56.06
MFCD00002912
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
propargyl alcohol, 2-propyn-1-ol, ethynylcarbinol, 1-propyn-3-ol, propynyl alcohol, 2-propynyl alcohol, 2-propynol, 3-propynol, 1-hydroxy-2-propyne, 3-hydroxy-1-propyne
7859
CHEBI:28905
prop-2-yne-1-ol
OCC#C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Propargyl alcohol
Note relative au nom 99%
Point de fusion -53.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9490g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 115.0°C
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡CCH2OH
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4330
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,454
Fieser 09,394
Merck Index 15,7923
Gravité spécifique 0.949
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with benzene, chloroform, ethanol, ether,, 1,2-dichloroethane, acetone, dioxane, thf,pyridine, moderately soluble in ccl4, immiscible with aliphatic hydrocarbons
Viscosité 1.58 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 56.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Propargyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.