Learn More
Bromure de triphényl phosphonium, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7020705
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2091-46-5
C21H18BrP
381.25
MFCD00011811
AFZDAWIXETXKRE-UHFFFAOYSA-M
triphenylpropargylphosphonium bromide, propargyltriphenylphosphonium bromide, prop-2-ynyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl prop-2-yn-1-yl phosphonium bromide, propargyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1cbag, propargyltriphenylphosphoniumbromide, triphenylpropargylphosphoniumbromide, triphenylprop-2-ynylphosphine, bromide, triphenyl-2-propynylphosphonium bromide
2724214
[Br-].C#CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
2091-46-5
C21H18BrP
381.25
MFCD00011811
AFZDAWIXETXKRE-UHFFFAOYSA-M
triphenylpropargylphosphonium bromide, propargyltriphenylphosphonium bromide, prop-2-ynyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl prop-2-yn-1-yl phosphonium bromide, propargyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1cbag, propargyltriphenylphosphoniumbromide, triphenylpropargylphosphoniumbromide, triphenylprop-2-ynylphosphine, bromide, triphenyl-2-propynylphosphonium bromide
2724214
[Br-].C#CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le bromure de propargyltriphénylphosphonium peut être utilisé dans l‘alkylation des amines. Il est couramment utilisé comme réactif de Wittig.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l‘écart de l‘agent oxydant et de l‘eau / humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Propargyltriphenylphosphonium bromide
Point de fusion 177°C to 182°C
Odeur Odorless
Formule linéaire HC≡CCH2P(C6H5)3Br
Quantité 5 g
Beilstein 3579775
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC Triphényl(prop-2-ynyl)phosphanium ; Bromure
Poids de la formule 381.26
Pourcentage de pureté 97%