Learn More
Propionaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Propionaldehyde applications include as an intermediate, in pharmaceuticals, perfumes, plastics and polyols or polyhydric alcohols. It is also used as a precursor to trimethylolethane (CH3C(CH2OH)3) through a condensation reaction with formaldehyde, this triol is an important intermediate in the production of alkyd resins. Other applications include reduction to propanol and oxidation to propionic acid. Also used in PEGylated protein purification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Les applications du propionaldéhyde comprennent, comme intermédiaire, dans les produits pharmaceutiques, les parfums, les plastiques et les polyols ou alcools polyhydriques. Il est également utilisé comme précurseur du triméthyloléthane (CH3C(CH2OH)3) dans une réaction de condensation avec le formaldéhyde ; ce triol est un intermédiaire important dans la production de résines alkydes. D’autres applications incluent la réduction pour donner du propanol et l’oxydation pour donner de l’acide propionique. Également utilisé dans la purification des protéines pégylées.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Propionaldehyde |
Point de fusion | -81°C |
Densité | 0.81 |
Point d’ébullition | 47°C to 49°C |
Point d’éclair | −40°C (−40°F) |
Odeur | Pungent |
Indice de réfraction | 1.362 |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | UN1275 |
Beilstein | 506010 |